Saltar a
MISP00002
Frita de acero inoxidable soporte Microfil®
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
shipped in
ambient
General description
La frita de soporte de acero inoxidable es otro accesorio del sistema de filtración Microfil®. El sistema de filtración Microfil® es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil® asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. Las fritas están diseñadas para un caudal máximo.
Application
La frita de soporte de acero inoxidable es otro accesorio del sistema de filtración Microfil® utilizado en análisis microbiológicos generales de cerveza, agua embotellada, productos farmacéuticos, análisis medioambientales, pruebas de biocarga y control del agua.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
XF2004758MISP00006MISP00014
description
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
description
Accessories for filter holders for sample preparation.
description
For use with Microfil® filtration system
description
For use with Microfil® filtration systems
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
compatibility
-
compatibility
for use with Microfil® filtration system
compatibility
for use with Microfil® filtration system
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
filtration
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
-
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)