Merck
45345
Epoxy embedding medium
suitable for microscopy
Sinónimos:
Epon 812 substitute
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
41102904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
form
viscous liquid
impurities
glycerol glycidyl ethers
color
colorless to faint yellow
refractive index
n/D 1.480-1.483
suitability
suitable for (use as an embedding medium), suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
additional information see 45359 Epoxy Embedding Medium kit
Other Notes
Embedding media for electron microscopy
Legal Information
Epon is a trademark of Hexion, Inc.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)