58188
Cellulose Filter Membrane
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Productos recomendados
Materiales
cellulose
envase
pkg of 100
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
0.22 μm
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)