Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
- Esterilización mediante filtración
- Bioensayos
- Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
- Agua de grado para análisis de microplásticos
- Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
- Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic, white | description MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic, white | description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white |
| pore size 0.22 μm pore size, 75 % porosity | pore size 75 % porosity, 0.22 μm pore size | pore size 75 % porosity, 0.22 μm pore size | pore size 75 % porosity, 0.22 μm pore size |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ |
| parameter 75 °C max. temp., 2 L/min-cm2 air flow rate, 18 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 2 L/min-cm2 air flow rate, 18 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 18 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 2 L/min-cm2 air flow rate | parameter 75 °C max. temp., 18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate |
| diam. 142 mm | diam. 90 mm | diam. 25 mm | diam. 47 mm |
| material plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 0,22 µm
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?