Key Documents
54331-U
Supelco
Tubo Supelclean ENVI-18 SPE
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PTFE frit
glass hardware
feature
endcapped
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
extent of labeling
17% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
6 mL
matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acuosas; tierra; de desecho)
• Poliméricamente unida, octadecil (17% C), endcapped
• Excelente para la limpieza, extracción y concentración de agentes contaminantes de muestras medioambientales acuosas
• Una carga más alta 17% C para aumentar las capacidades de unión y más altas recuperaciones
• Carga de carbono más alta ofrece también mayor resistencia a condiciones de pH extremas
• Utilizado para la extracción de herbicidas, fungicidas y pesticidas de material de desecho
Legal Information
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
A comprehensive sample preparation and analytical procedure was developed by Supelco for determining BPA in drinking water.
Supelco desarrolló un procedimiento integral analítico y de preparación de muestras para determinar el BPA en el agua potable.
Chromatograms
application for HPLC