Documentos
57039
Supelco
Placa del colector Visiprep (incluida con los modelos estándar y DL salvo que se indique lo contrario)
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Sinónimos:
V.M.RACK FOR 16MM TEST TUBES
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Level
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)