CRM47651
CARB Method 1004 DNPH Mix 2
certified reference material, 30 μg/mL in acetonitrile (as the aldehydes & ketones)), ampule of 1 × 1 mL
Sinónimos:
CARB Method 1004 Aldehyde-DNPH Solution Mix 2
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
CARB 1004
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 × 1 mL
concentración
30 μg/mL in acetonitrile (as the aldehydes & ketones))
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)