28222-U
DSD-DNPH Tube Holder
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
envase
pkg of 10 ea
técnicas
passive air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)