Documentos clave
23230-U
Supelco
Amber storage bottles
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Sinónimos:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 120ML PK12
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Características
closure type screw top bottle
pre-assembled
envase
pkg of 12 ea
D.E. × Al
49 mm × 114 mm
volumen
120 mL
Adaptador
thread for 22-400
Descripción general
Amber storage bottles are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)