Z674176
Duran® amber GLS 80 wide mouth graduated laboratory bottles
capacity 1,000 mL, with cap
Sinónimos:
1160147
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GLS80)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 1160147
capacidad
1,000 mL
cuello D.E.
80 mm
Descripción general
- UV protection up to 500 nm wavelength
- Only outer surface tinted to ensure no ion leaching
- Special heat treatment ensures tint is durable
- Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)