Z190047
Wheaton amber-glass safety-coated bottle
capacity 1000 mL, PTFE cap liner
Sinónimos:
amber bottle, amber bottles, bottles amber
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE cap liner
phenolic cap
round bottle
soda-lime glass bottle
Junta
joint threaded33-400
Características
with cap
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 220976
Al × Diám.
208 mm × 96 mm , Cap off size
capacidad
1000 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)