23245-U
Septum, PTFE/Silicone
PTFE/silicone, septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., pkg of 144 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE face
PTFE septum face (PTFE 0.010" thick)
PTFE/silicone
silicone body
envase
pkg of 144 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
membrana de goma diám. × grosor
22 mm × 0.100 in.
compatibilidad
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Descripción general
Producto relacionado
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)