21342-U
Gel de sílice lavada
pkg of 250 g bulk packing
Sinónimos:
Gel de sílice limpio según la EPA 1631
About This Item
Productos recomendados
agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
form
solid
packaging
pkg of 250 g bulk packing
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
Categorías relacionadas
Application
- Detección electroanalítica del ácido tricloroacético en alambre de plata poroso autoportante activado preparado por grabado voltamperométrico con ácido tricloroacético como grabador: en este estudio se presenta un método innovador para detectar el ácido tricloroacético (TCA) utilizando un alambre de plata poroso autoportante. El sensor electroquímico demuestra una gran sensibilidad y selectividad para el TCA, lo que lo convierte en una herramienta valiosa en el control medioambiental y la evaluación de la calidad del agua (Chu et al., 2022).
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.