214477
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 923), 100-200 mesh
About This Item
Productos recomendados
product name
Gel de sílice, high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
grade
high-purity grade (Davisil Grade 923)
Quality Level
form
fine crystals
manufacturer/tradename
Davisil®
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
430-530 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
100-200 mesh
75-150 μm
pore size
0.40 cm3/g pore volume
30 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Footnote
Grade 923 meets ASTM D1319 specifications for hydrocarbon analysis
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La cromatografía de líquidos de baja presión (LPLC) es una técnica cromatográfica que funciona a bajas presiones impulsando la fase móvil a la columna que contiene una fase estacionaria mediante la acción de una bomba.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.