13543
Diaion® WA30 free base
pkg of 1 kg
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
Productos recomendados
Formulario
beads
envase
pkg of 1 kg
Parámetros
100 °C max. temp.
humedad
~49%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (highly porous)
grupo activo de la matriz
tertiary amine
tamaño de partícula
16-50 mesh
pH operativo
0-9
capacidad
1.5 meq/mL by wetted bed volume
3.0 meq/g by dry weight
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Diaion WA30 is highly porous weak-base anion exchange resin with tertiary amine groups. It is used as an absorbent which is effective in the removal of arsenic(V) from drinking water/ground water. It is used to separate trace amounts of Pd (II), Pt(IV) and Au(III) from macrocomponent ions.
Aplicación
El mejor en su género para ácidos orgánicos de elevado MW; elevada capacidad de decoloración; pretratamiento de jarabe de maíz, remolacha y dextrosa; refinado de formalina, glicina y enzimas; catalizador. Cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
- Diaion WA30 was used for pre-conditioning the columns for HPLC analysis.
- Diaion WA30 was used for immobilization of enzymes.
Información legal
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
M Rabiul Awual et al.
Environmental science and pollution research international, 20(1), 421-430 (2012-05-09)
Arsenic contamination of groundwater has been called the largest mass poisoning calamity in human history and creates severe health problems. The effective adsorbents are imperative in response to the widespread removal of toxic arsenic exposure through drinking water. Evaluation of
Fundamental studies on the ion-exchange separation of boron isotopes
Kakihana, Hidetake, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 50, 158-163 (1977)
Effect of amyloglucosidase on wort composition and fermentable carbohydrate depletion in sorghum lager beers
Pozo-Insfran, David, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 110, 124-132 (2004)
Immobilization of levan fructotransferase for the production of di-fructose anhydride from levan
Lim, Seung, et al.
Biotechnology Letters, 23, 1335-1339 (2001)
Investigation of macroporous weakly basic anion exchangers applicability in palladium (II) removal from acidic solutions-batch and column studies
Wolowicz, A., and Z. Hubicki.
Chemical Engineering Journal, 174, 510-521 (2011)