Merck
476633
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Amberlite IRA67 free base, free base
Nivel de calidad
Formulario
beads
humedad
~60%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
Acrylic (gel)
grupo activo de la matriz
tertiary amine
tamaño de partícula
500-750 μm
capacidad
1.6 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
cadena SMILES
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Clave InChI
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Descripción general
Amberlite IRA 67 is a weakly basic anion exchange resin with high capacity for large organics.
Aplicación
Capacidad anormalmente alta para sustancias orgánicas grandes; desadificación, desionización de licores de procesos; aislamiento de productos naturales ácidos; novabiacina y cefalosporinas; separación de aminoácidos neutros y ácidos a pH inferiores a 10; eliminación de ácido heparínico a bajo pH; ácido cítrico; desmineralización de suero del queso.
Amberlite IRA 67 was used to determine the suitability for lactic acid.
Forma física
Gel básico débil y funcionalidad amina terciaria
Otras notas
Anteriormente conocido como IRA-68.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L (+)-Lactic acid recovery from cassava bagasse based fermented medium using anion exchange resins.
John, Rojan P., K. Madhavan Nampoothiri, and Ashok Pandey
Brazilian Archives of Biology and Technology, 51, 1241-1248 (2008)