12034AST
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
Sinónimos:
CHIROBIOTIC T Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna quiral para HPLC Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L63
descripción
HPLC column
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
teicoplanin glycopeptide phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
3.8-6.8
técnica de separación
chiral
Categorías relacionadas
Descripción general
- Fase ligada: Teicoplanina
- Intervalo de pH de funcionamiento: 3,8 - 6,8
- Diámetro de partícula: 5, 10 o 16 μm
- Tamaño de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) o 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Preguntas frecuentes sobre CHIROBIOTIC
Referencias bibliográficas sobre CHIROBIOTIC
Bibliografía de productos quirales
Aplicación
- Chiral liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method development for the detection of salbutamol in urine samples.: This study outlines the development of a chiral LC-MS/MS method utilizing the Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column for detecting salbutamol enantiomers in urine, showcasing its application in doping control and analytical chemistry. The research demonstrates the column′s capability for precise and selective measurement of chiral molecules in complex biological matrices (Chan et al., 2016).
- High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: Highlighting the versatility of Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, this paper details the enantioseparation of cyclic amino acids critical for the development of new pharmaceuticals and biochemical studies. The column′s effectiveness in resolving complex chiral acids reinforces its importance in pharmaceutical research and chiral chemical analysis (Berkecz et al., 2009).
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?