Documentos clave
Z721557
AlumaSeal® 384 film
size 38 μm, thick aluminum foil sealing film for use with 384 well plates, non-sterile
Sinónimos:
384 well plate, HTS, PCR film, aluminum foil, aluminum sealing, microplate, pierceable, sealing foil
Seleccione un Tamaño
100 EA
$98.630
$98.630
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
$98.630
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
$98.630
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Materiales
aluminum film (medical grade adhesive)
esterilidad
non-sterile
Características
piercable
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Excel Scientific F-384-100
técnicas
PCR: suitable
Longitud
137.3 mm
An × L
8.25 cm × 13.73 cm
Anchura
82.5 mm
tamaño
38 μm
Descripción general
A 38 μm thick aluminum sealing foil film with a 38 μm layer of acrylic adhesive for use with 384 well plates. AlumaSeal 384 sealing films have one end tab with no perforations.
  • Sealing film dimensions are 137.3 mm x 82.5 mm (13.5 mm end tab)
  • Available as non-sterile only
  • Pierceable
  • Recommended temperature range between: -80 °C to +120 °C
  • Certified DNase-, RNase-, and nucleic-acid-free
Información legal
AlumaSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)