Z369683
Películas ThermalSeal® clásicas
sterile, ThermalSeal® Film, Sterile, polypropylene, 100 pack
Sinónimos:
DNA amplification plate seal, multiplate sealing film
Seleccione un Tamaño
$131.600
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$131.600
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
polypropylene film
esterilidad
sterile
Características
piercable: no
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Excel Scientific STR-THER-PLT
técnicas
PCR: suitable
Longitud
135.1 mm
An × L
7.94 cm × 13.51 cm
Anchura
79.4 mm
Descripción general
Features and Benefits
- heat resistant, recommended for temperatures from -40 °C to +120 °C
- easier to apply than aluminum foils, no tendence to roll back
- certified DNase-, RNase-, and nucleic-acid-free
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. AccuTaq LA.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.