Documentos clave
Z360279
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
Sinónimos:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
Seleccione un Tamaño
1 EA
$472.400
$472.400
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$472.400
About This Item
UNSPSC Code:
41121820
NACRES:
NB.35
$472.400
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
material
polypropylene
polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0130
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
General description
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Screw closure 83B (83 mm) with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty).
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1