Saltar al contenido
C6692
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 10 L (2.5 gal), low-density polyethylene
Sinónimos:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2318-0020, laboratory container, vessel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0020
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)