Documentos clave
W2751
Plastic square weighing boats
size 43 mm × 43 mm × 9 mm
Sinónimos:
Plastic weights, Weighing trays
Seleccione un Tamaño
500 EA
$92.410
8 X 500 EA
$521.100
$92.410
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
$92.410
8 X 500 EA
$521.100
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
$92.410
En stockDetalles
Materiales
polystyrene
envase
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Rosca: L × An
43 mm × 43 mm
tamaño
43 mm × 43 mm × 9 mm
Descripción general
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)