Z239119
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 40 mm × 31 mm × 8 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Productos recomendados
Materiales
oblong
polystyrene
envase
pack of 250 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
An × L × Al
40 mm × 31 mm × 8 mm
Rosca: L × An
31 mm × 40 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)