T9693
Trizma® Pre-set crystals
BioPerformance Certified, pH 9.0, average Mw 124.6
Sinónimos:
Tris crystals
About This Item
Productos recomendados
grado
BioPerformance Certified
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder
mol peso
average Mw 124.6
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
9.00 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
9.0
intervalo de pH útil
7.0-9.0
solubilidad
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Aplicación
Tris has a significant temperature coefficient, so select the mixture to give the desired final pH at the desired temperature.
From 5 °C to 25 °C, the pH decreases an average of 0.03 pH units per °C.
From 25 °C to 37 °C, the pH decreases an average of 0.025 pH units per °C.
If a different concentration is desired, note that there is a concentration effect on the pH of the solution.
Otras notas
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)