T8626
Glyceryl tributyrate
≥99%
Sinónimos:
1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
densidad
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
tipo de lípido
neutral glycerides
cadena SMILES
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Study on the digestive characteristics of short-and medium-chain fatty acid structural lipid and its rapid intervention on gut microbes: In vivo and in vitro studies.: This paper investigates the digestive properties of glyceryl tributyrate and its effects on gut microbiota, highlighting its significance in nutritional biochemistry (Liu et al., 2022).
- Molecular Characterization of Novel Family IV and VIII Esterases from a Compost Metagenomic Library.: The characterization of novel esterases, including those acting on glyceryl tributyrate, underscores their potential in environmental and industrial biochemistry (Park et al., 2021).
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
345.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
174 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?