Saltar a
T0875
Taurodesoxicolato de sodio hydrate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Ácido 2-([3α,12α-dihidroxi-24-oxo-5β-colan-24-il]amino)etanosulfónico, Ácido taurodesoxicólico sodium salt hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$139.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$255.000
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$984.000
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.530.000
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.970.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C26H44NO6SNa · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
521.69 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901204
$139.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
mol wt
micellar avg mol wt 3100
aggregation number
6
CMC
1-4 mM (20-25°C)
application(s)
sample preservation
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
Application
Detergente aniónico relacionado con las sales biliares utilizado para el aislamiento de las proteínas de membrana, entre ellas las proteínas de la membrana mitocondrial interna.
El taurodesoxicolato de sodio hidratado se ha utilizado en un estudio para evaluar el efecto de las concentraciones submicelares de sales biliares sobre la bicapa lipídica de la membrana. También se ha utilizado en un estudio para investigar el comportamiento polimórfico en mezclas proteína-tensioactivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T9034T0557T4009
description
≥95% (HPLC)
description
BioXtra, ≥95% (HPLC)
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
aggregation number
6
aggregation number
4
aggregation number
6
aggregation number
4
application(s)
sample preservation
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
micellar avg mol wt 3100
mol wt
micellar avg mol wt 2100
mol wt
micellar avg mol wt 3100
mol wt
micellar avg mol wt 2100
CMC
1-4 mM (20-25°C)
CMC
3-11 mM (20-25°C)
CMC
1-4 mM (20-25°C)
CMC
3-11 mM (20-25°C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurodesoxicolato de sodio hydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf