Merck
T4319
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Sinónimos:
TMB
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
product name
Sustrato líquido 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina, forma cinética lenta, para ELISA, peroxidase substrate
Quality Level
form
liquid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Contiene TMB en un tampón suavemente ácido. El sustrato se suministra como una disolución de un componente listo para utilizar. La cinética de velocidad es aproximadamente un 25% más lenta que la de las formulaciones de TMB tradicionales. No se recomienda para aplicaciones de membrana o inmunohistoquímicas que requieran un producto de reacción precipitante.
El sustrato líquido 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina, forma de cinética lenta, para ELISA se ha utilizado como sustrato para análisis de unión de anticuerpo anti-IgG bovina conjugada con peroxidasa y de IgG de ratón anti-ratón conjugada con peroxidasa de rábano picante en poli (ADP-ribosa).
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protection of cattle against a natural infection of Fasciola hepatica by vaccination with recombinant cathepsin L1 (rFhCL1)
Golden O, et al.
Vaccine, 28(34), 5551-5557 (2010)
Efficient single-strand break repair requires binding to both poly (ADP-Ribose) and DNA by the central BRCT domain of XRCC1
Polo LM, et al.
Testing, 26(3), 573-581 (2019)
Luis M Polo et al.
Cell reports, 26(3), 573-581 (2019-01-17)
XRCC1 accelerates repair of DNA single-strand breaks by acting as a scaffold protein for the recruitment of Polβ, LigIIIα, and end-processing factors, such as PNKP and APTX. XRCC1 itself is recruited to DNA damage through interaction of its central BRCT
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.