Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Número CAS:
Peso molecular:
240.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
259-364-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
3,3′,5,5′-Tetrametilbencidina, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
168-171 °C (lit.)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used:
- as a supplement in Man-Rodosa-Sharpe (MRS) agar plate, to stains the lactobacilli colonies blue in the presence of O2
- as a substrate solution for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
- in myeloperoxidase activity assay to quantify neutrophil
La 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina (TMB) es un sustituto no carcinógeno (prueba de Ames negativa) de la bencina, adecuada como sustrato de la peroxidasa para procedimientos ELISA. Este sustrato rinde un producto final soluble que es de color azul claro y puede leerse espectrofotométricamente a 370 o 620-650 nm. La reacción de la TMB puede detenerse con H2SO4 2 M (que produce un color amarillo) y leerse a 450 nm. Reactivo sensible y específico para la detección de sangre, análisis de la hemoglobina, análisis de peroxidasa.
Biochem/physiol Actions
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine/TMB can be used as a chromogen to increase the progression of product obtained in peroxidase reaction. In food and environmental decontamination procedures, TMB can be used in in situ free available chlorine (FAC) monitoring of chlorite-based sanitizers.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetrametilbencidina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?