T4174
Disolución de tripsina-EDTA
10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
Sinónimos:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Porcine
esterilidad
sterile-filtered
Línea del producto
BioReagent
Formulario
solution
mol peso
23.4 kDa
concentración
10 ×
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Trypsin-EDTA solution is used for the following applications:
- Used as a supplement in cell culture for their maintenance
- In harvesting cells grown to confluence
- to detach lentivirus-transduced macrophages
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Componentes
Precaución
Nota de preparación
Opcional
Producto relacionado
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.