T3038
Trizma® hydrochloride solution
1 M, BioReagent, for molecular biology
Sinónimos:
Tris hydrochloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
for molecular biology
Nivel de calidad
esterilidad
0.2 μm filtered
Línea del producto
BioReagent
Formulario
solution
concentración
1 M
impurezas
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH
8.0
aplicaciones
agriculture
cadena SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
- As buffer for the 2-D electrophoresis of rat fibroblast cell.
- As buffer for the rapid isolation of high molecular weight plant DNA (50,000 base pairs or more in length).
- Selective immunoprecipitation of biotin-labeled DNA with antibiotin IgG and Staphylococcus sp.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.