Merck
648314
Tris(hidroximetil)-aminometano
1.0 M liquid, pH 7.0-9.0, Molecular Biology Grade
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Trometamol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
UNSPSC Code:
12161705
NACRES:
NA.25
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Tris(hidroximetil)-aminometano, Sterile solution. Suitable for DNA and RNA applications. Tris buffer is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
RTECS - TY2900000
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
foreign activity
DNases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Sterile solution. Suitable for DNA and RNA applications. Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Application
  • Physicochemical cell disruption of Bacillus sp. for recovery of polyhydroxyalkanoates: future bioplastic for sustainability.: This research used Tris buffer, pH 8.0, for cell lysis and extraction processes, contributing to sustainable bioplastic production through efficient recovery of polyhydroxyalkanoates (Bhat et al., 2024).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)