Merck
T2577
Sigma-Aldrich
Temozolomida
≥98% (HPLC), powder, DNA methylating agent
Sinónimos:
3,4-Dihidro-3-metil-4-oxoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetracina-8-carboxamida, 3-Metil-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetracinecarboxamida, 4-Metil-5-oxo-2,3,4,6,8-pentazabiciclo[4.3.0]nona-2,7,9-trieni-9-carboxamida, 8-Carbamoil-3-metilimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetracin-4(3H)-ona, NSC 362856
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
Temozolomida, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: insoluble
originator
Schering Plough
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
InChI key
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
General description
La temozolomida es un pequeño alquilante lipófilo. Interactúa covalentemente con el microentorno nucleófilo dentro del ADN (residuos de guanina). Debido a esta propiedad la temozolomida se considera un citotóxico. El mecanismo de acción de la TMZ depende de su capacidad para hidrolizar el ADN, lo que provoca la degradación del ADN y la destrucción de las células tumorales. Las células de glioma maligno responden principalmente a la TMZ mediante parada del ciclo celular en G2/ M o, en raras ocasiones, por apoptosis. La temozolomida es un agente metilante del ADN y modificador de la resistencia a fármacos; antitumoral y antiangiogénico. La temozolomida induce parada del ciclo celular en G2/M y la apoptosis a través de la aducción de un grupo metilo a la posición O6 de la guanidina en el ADN genómico y la inactivación funcional de la proteína de reparación del ADN O(6)-alquilguanina ADN alquiltransferasa (AGT) en la vía de reparación por escisión de bases (BER).
Application
La temozolomida se ha utilizado para analizar los mecanismos de resistencia a fármacos en líneas celulares de glioblastoma. La temozolomida se ha utilizado para inducir efectos citotóxicos en las células del glioblastoma para estudiar el resultado de la inhibición de la proteína disulfuro isomerasa (PDI).
Biochem/physiol Actions
La temozolomida es un agente metilante del ADN y modificador de la resistencia a fármacos; antitumoral y antiangiogénico. La temozolomida induce parada del ciclo celular en G2/M y la apoptosis a través de la aducción de un grupo metilo a la posición O6 de la guanidina en el ADN genómico y la inactivación funcional de la proteína de reparación del ADN O(6)-alquilguanina ADN alquiltransferasa (AGT) en la vía de reparación por escisión de bases (BER).
Features and Benefits
Este compuesto es un producto destacado para la investigación de la apoptosis. Pulse aquí para descubrir más productos destacados de la apoptosis. Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Este compuesto fue desarrollado por Schering Plough. Si desea examinar la lista de otros compuestos desarrollados por la industria farmacéutica y los fármacos aprobados o candidatos a fármacos, pulse aquí
Preparation Note
La temozolomida es soluble en DMSO a una concentración superior a 20 mg/ml. Es insoluble en agua.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Antonin Dréan et al.
Journal of neuro-oncology, 138(3), 479-486 (2018-03-10)
ATP-binding cassette transporters (ABC transporters) regulate traffic of multiple compounds, including chemotherapeutic agents, through biological membranes. They are expressed by multiple cell types and have been implicated in the drug resistance of some cancer cells. Despite significant research in ABC
Mark R Gilbert et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(32), 4085-4091 (2013-10-09)
Radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide is the standard of care for newly diagnosed glioblastoma (GBM). O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) methylation status may be an important determinant of treatment response. Dose-dense (DD) temozolomide results in prolonged depletion of MGMT in blood
Herwig M Strik et al.
Current neurology and neuroscience reports, 12(3), 286-293 (2012-03-23)
Even in modern times of high-precision brain surgery and irradiation, malignant gliomas belong to the deadliest types of cancer. Due to a marked primary and presumably also acquired resistance, the beneficial effects of cytotoxic chemotherapy are limited. Only one randomized
Leon D Ortiz et al.
Clinics (Sao Paulo, Brazil), 67 Suppl 1, 119-123 (2012-05-25)
Temozolomide is an alkylating agent used in the treatment of gliomas and, more recently, aggressive pituitary adenomas and carcinomas. Temozolomide methylates DNA and, thereby, has antitumor effects. O6-methylguanine-DNA methyltransferase, a DNA repair enzyme, removes the alkylating adducts that are induced
Michael Weller et al.
International journal of cancer, 134(10), 2437-2447 (2014-03-13)
The epidermal growth factor receptor vIII mutant (EGFRvIII) is found in ~50% of all EGFR-amplified glioblastomas and constitutes a tumor-specific therapeutic target. To assess molecular testing approaches and the prognostic role of EGFRvIII in patients treated according to current standards
Artículos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.