Merck
L5918
Lomustine
≥98%
Sinónimos:
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16ClN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
233.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
235-859-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCCN(N=O)C(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16ClN3O2/c10-6-7-13(12-15)9(14)11-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,11,14)
InChI key
GQYIWUVLTXOXAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antineoplastic agent with cellular DNA effects. Lomustine induces p53 expression in A2870 cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lomustine
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)