T2528
Terbutaline hemisulfate salt
Sinónimos:
2-t-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol, 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol hemisulfate salt
Nivel de calidad
solubilidad
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
emisor
Novartis
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Nota de preparación
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Cardio-vascular system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?