Saltar al contenido
D7815
R(−)-Denopamine
≥98% (HPLC), β1 adrenoceptor agonist, powder
Sinónimos:
(−)-α-(3,4-Dimethoxyphenethylaminomethyl)-4-hydroxy­benzyl­alcohol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
317.38
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
R(−)-Denopamine, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCNC[C@H](O)c2ccc(O)cc2)cc1OC
InChI
1S/C18H23NO4/c1-22-17-8-3-13(11-18(17)23-2)9-10-19-12-16(21)14-4-6-15(20)7-5-14/h3-8,11,16,19-21H,9-10,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI key
VHSBBVZJABQOSG-INIZCTEOSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
R(-)-Denopamine has been used as an β-adrenergic agonist to study its effects on contractility in isolated lymphatic vessels (LVs).
Biochem/physiol Actions
Denopamine is a cardiotonic drug.
β1-adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Light sensitive.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)