Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18Cl2N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
313.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-643-7
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChI key
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Clenbuterol hydrochloride has been used:
- as an agonist for β-adrenergic receptor (β-AR) from chick skeletal muscle
- to induce hypertrophic effects in masseter, digastric, and temporalis muscles of rat
- as a reference β-agonist standard in tandem mass spectrometry(MS-MS)
Biochem/physiol Actions
Clenbuterol hydrochloride is a β2-adrenoceptor agonist and bronchodilator. It is effective in improving peak expiratory flow rate (PEFR) in asthma patients. Clenbuterol is also a performance-enhancing drug as it stimulates the central nervous system and improves oxygen transport. Clenbuterol elicits cardio protective functionality in patients with dilated cardiomyopathy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clenbuterol hydrochloride
Palabra de advertencia
Danger
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?