SRP6489
Carbonic Anhydrase 4/CA4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensayo
≥92% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 31 kDa
observed mol wt 33 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ala 19 is the predicted N-terminal .)
envase
pkg of 10 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CA4(762)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)