The sequence of this product is proprietary. The E.C. number for TurboTEV is EC 3.4.22.44.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 kU | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $142.000 |
10 kU | Comprobar disponibilidad del carrito | $527.000 |
Acerca de este artículo
biological source
microbial (Tobacco Etch virus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
Contains both a histidine tag and a GST tag
form
solution
specific activity
≥3,000 units/mg protein
mol wt
27 kDa
technique(s)
protein purification: suitable
suitability
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
application(s)
genomic analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
Prepare un tampón de diálisis reciente. El tampón de diálisis debe optimizarse para la solubilidad de la proteína deseada y no debe contener inhibidores de proteasa. El tampón de diálisis también debe ser compatible con los procesos de purificación posteriores, por ejemplo, cantidad mínima de EDTA o DTT si se va a utilizar una columna HIS Select® para retirar las colas de His escindidas.
Ejemplo de una disolución tampón de diálisis adecuada: Tris-HCl 25 mM, pH 8,0, NaCl 150 - 500 mM, β-mercaptoetanol 14 mM
Esta proteasa del TEV tiene la misma actividad en NaCl 150 mM o NaCl 500 mM e imidazol 400 mM.
Diluya la muestra de proteína específica hasta 1-2 mg/ml con tampón de diálisis. Esto es opcional en el caso de que la proteína específica forme agregados en el tampón de diálisis. Guarde una pequeña alícuota como control para el análisis mediante PAGE. Puede añadirse EDTA a una concentración final de 0,5 mM si se eluirá la proteína específica de la columna HIS-Select® y si el EDTA es compatible con la proteína.
Agregue la proteasa del TEV en una proporción de proteasa a proteína específica de 1:100 (p/p) o 10 000 unidades (1 mg) de proteasa del TEV por 100 mg de proteína. No es necesario calcular la relación molar. La proteasa TEV pueden añadirse directamente a la proteína. No es necesario cambiar el tampón ni diluir la proteasa TEV. La proporción óptima debe determinarse empíricamente. Una proporción proteasa a proteína específica (p/p) de 1:50 a 1:200 debe proporcionar un intervalo eficaz para la mayoría de las proteínas.
Dialice contra el tampón de diálisis a 4 °C durante ~ 16 horas. La diálisis está prevista para eliminar el imidazol o el glutatión si se utilizan columnas HIS-Select® o de afinidad con glutatión para eliminar la etiqueta escindida o la proteasa del TEV después del desanclaje.
Normalmente 1 mg de proteasa TEV escindirá >90 % de 100 mg de una proteína control a 4 °C en 16 horas.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable |
| specific activity ≥3,000 units/mg protein | specific activity ≥10 U/μL | specific activity ≥5000 U/mg | specific activity ≥5000 U/mg |
| biological source microbial (Tobacco Etch virus) | biological source microbial (Tobacco Etch virus) | biological source human (human Rhinovirus Type 14) | biological source human (human Rhinovirus Type 14) |
| suitability suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins | suitability suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides | suitability suitable for protein modification | suitability suitable for protein modification |
| application(s) genomic analysis | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the Aminoacid sequence of this enzyme, or can you share E.C number?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the highest temperature that this protease can operate at?
1 answer-
The highest temperature is 37C.
Helpful?
-
-
What is the recognition sequence of T4455 TEV Protease?
1 answer-
T4455 is a cysteine protease that recognizes the cleavage site of Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly/Ser and cleaves between Gln and Gly/Ser.
Helpful?
-
-
Hi, Can you precise what is the concentration of protease in unit/µL ? (as it is sold in unit we do not know the volume) Also there is 2 definitions for the activity one in unit the other one in mg can you precise ? Best,
1 answer-
The 1KU (1000 units) package size will be approximately 50 ul. The 10KU (10,000 units) package size will be approximately 500 ul.