Saltar a
C3934
Anhidrasa carbónica from bovine erythrocytes
lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein
Sinónimos:
Carbonato deshidratasa, Carbonato hidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$275.000
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$947.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥2,000 W-A units/mg protein
Biological source:
bovine erythrocytes
$275.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
mol wt
30 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
Application
La anhidrasa carbónica de los eritrocitos bovinos (BCA) se ha utilizado para estudiar el efecto de la eliminación del ion metálico unido a la enzima, el Zn2+, en el comportamiento de agregación de la enzima. La eliminación del ion metálico mediante un quelante como el EDTA aumenta la propensión de la enzima a adoptar un estado de glóbulo fundido. Se ha observado que este estado de la enzima se une a la α-cristalina parecida a la chaperona y evita la agregación. La enzima de Sigma ha sido inmovilizada a transductores electroquímicos para desarrollar un dispositivo analítico destinado a la medición del CO2 disuelto. También se ha utilizado para el análisis termodinámico de los cambios conformacionales de la BCA.
Biochem/physiol Actions
La anhidrasa carbónica es una metaloenzima de cinc que tiene un peso molecular de aproximadamente 30 000 Da. La enzima cataliza la hidratación del dióxido de carbono a ácido carbónico. Está implicada en procesos anatomopatológicos y fisiológicos vitales, como la homeostasis del pH y el CO2, el transporte de bicarbonato y CO2, reacciones biosintéticas, reabsorción del hueso, calcificación y tumorigenicidad. Por consiguiente, esta enzima es una diana importante para inhibidores con aplicaciones clínicas en varias enfermedades, como el glaucoma, la epilepsia y la enfermedad de Parkinson.
Other Notes
Una unidad Wilbur-Anderson (W-A) hará que el pH de un tampón Trizma 0,02 M descienda de 8,3 a 6,3 por minuto a 0°C. (Una unidad W-A es esencialmente equivalente a una unidad Roughton-Booth.)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C3640C2522C7025
description
lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥3,000 W-A units/mg protein
description
BioReagent, suitable for GFC marker
biological source
bovine erythrocytes
biological source
-
biological source
bovine erythrocytes
biological source
-
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
specific activity
≥3,000 W-A units/mg protein, ≥2475 units/mg solid
specific activity
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
30 kDa
mol wt
-
mol wt
30 kDa
mol wt
~29,000
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Dear who is concern, I would like to know which isoform of carbonic anhydrase this is.
    1 answer
    1. This product is a mixture of the CA-I and CA-I isozymes. The ratio has not been determined.
      Helpful?
  2. What is the purity of Product C3934, Carbonate Dehydratase?
    1 answer
    1. Since C3934 is a mixture of isoforms, no purity claim is made.  The product is packaged and offered based on its enzymatic activity.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of Product C3934, Carbonate Dehydratase?
    1 answer
    1. Because there are a number of closely related isoforms, the molecular weight typically used is approximately 30 kDa.  This product is expected to be a mixture of isoforms.
      Helpful?
  4. Can stock solutions of Product C3934, Carbonate Dehydratase, be made and stored?
    1 answer
    1. Carbonic anhydrase solutions can be prepared in water or buffer at concentrations up to 10 mg/mL.  It is common for there to be some particulates or haziness in the solution.  No data on solution stability has been collected by Sigma-Aldrich, so we recommend solutions be prepared fresh for use.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.