SRP3283
FETUIN A human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Alpha-2-HS-glycoprotein
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≥100 nM
mol peso
45.0-55.0 kDa
envase
pkg of 50 μg
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... AHSG(197)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)