SRP3059
Interferon-λ human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
IFN-λ human, IL-29
Seleccione un Tamaño
$358.000
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$358.000
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
0.2-0.5 ng/mL ED50
mol peso
19.8 kDa
envase
pkg of 20 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IL29(282618)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)