Merck
IF014
Proteína interferón-β recombinante humana
Recombinant Human Interferon Beta 1a (Hu-IFNbeta 1a).
Sinónimos:
Fibroblast Interferon
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
≥95% (one N-glycosylation site)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in CHO cells
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥95% (one N-glycosylation site)
form
liquid
specific activity
3.99 x 108 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 x 106 units/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Fuente del producto: ADNc obtenido de ARNm de fibroblastos humanos expresado en células CHO.
Interferón Beta 1a humano recombinante (Hu-IFNbeta). El peso molecular es de ~23 kDa.
Physical form
Líquido congelado en NaOAc 50 mM, pH 5,5, con un 0,1 % de BSA.
Preparation Note
Después de la recepción, este producto debe mantenerse a -70°C o menos para la retención de la actividad completa.
Descongele el vial del producto mediante incubación con agua fría del grifo hasta que se descongele. El IFNβ reconstituido debe
conservarse en alícuotas de trabajo a -70°C durante un máximo de seis meses. Evite varios ciclos de congelación/descongelación.
La recongelación se debe hacer en hielo seco o en un baño de hielo seco/alcohol. La dilución adicional del
producto debe realizarse en tampones que contengan proteínas como la seroalbúmina bovina (BSA) al 0,1 %.
Analysis Note
Actividad específica: determinada analizando la inhibición del efecto citopático inducido por el virus. En este ensayo antivírico para el interferón, aproximadamente 1 unidad/ml de interferón es la cantidad necesaria para producir un efecto citopático del 50 %. Las unidades se determinan con respecto al patrón de referencia internacional para el interferón beta humano (Hu-IFNbeta) proporcionado por los Institutos Nacionales de Salud. Unidad de actividad medida en células VERO con el virus de la estomatitis vesicular (VSV).
Other Notes
Sustituye a: IF008
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1