SRE0095
ββ-Glucuronidasa from limpets (Patella vulgata)
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
Sinónimos:
ββ-D-Glucurónido glucuronosohidrolasa
About This Item
Productos recomendados
recombinant
expressed in proprietary host
Quality Level
form
aqueous solution
concentration
300000-400000 units/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Más información sobre los datos de aplicación recientes generados por I+D Sigma para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de medicamentos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima purificada mediante cromatografía para reducir el efecto de la actividad esterasa que produce la conversión de 6-MAM en morfina.
Features and Benefits
Unit Definition
Physical form
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.