Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Specific activity:
≥300,000 units/g solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletype
Type H-1
Quality Segment
form
partially purified powder
specific activity
≥300,000 units/g solid
secondary activity
≥10,000 units/g solid sulfatase
storage temp.
−20°C
General description
βLa β-glucuronidasa de tipo H-1 de Helix pomatia es un polvo parcialmente purificado que contiene enzimas procedentes del caracol romano. Muchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen también actividad sulfatasa.
Application
Nuevo artículo técnico donde se compara el rendimiento de diferentes enzimas
Más información
sobre los datos de aplicación recientes generados por Sigma I+D para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de fármacos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima cromatográficamente purificada para reducir el efecto de la actividad esterasa que tiene como consecuencia la conversión del 6-MAM en morfina
Más información
sobre los datos de aplicación recientes generados por Sigma I+D para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de fármacos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima cromatográficamente purificada para reducir el efecto de la actividad esterasa que tiene como consecuencia la conversión del 6-MAM en morfina
Biochem/physiol Actions
Utilizada para la hidrólisis de conjugados de glucurónido en el análisis de los metabolitos urinarios
Analysis Note
Muchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen también actividad sulfatasa.
Other Notes
Definición de unidad sulfatasa: Una unidad de sulfatasa hidrolizará 1,0 μmol de sulfato de p-nitrocatecol por hora a un pH de 5,0 a 37 °C.
Una unidad Sigma o Fishman modificada liberará 1,0 μg de fenolftaleína del glucurónido de fenolftaleína por hora a 37 °C a un pH de 5,0 (análisis, 30 minutos).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ββ-Glucuronidasa from Helix pomatia
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?