Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $267.000 $234.960 |
15 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $732.000 |
$234.960
Precio de catálogo$267.000Ahorre 12 %biological source
Escherichia coli K12
form
solution
mol wt
Mr ~220 kDa
packaging
pkg of 1 mL (03707580001), pkg of 15 mL (03707601001), pkg of 5 mL (03707598001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(
parameter
48 °C optimum reaction temp.
technique(s)
activity assay: suitable
color
colorless
optimum pH
6.0-6.5
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
UniProt accession no.
, P05804
application(s)
detection
sample preparation
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Escherichia coli ... uidA(946149)
General description
Application
- para la hidrólisis de los conjugados de esteroides (glucurónidos) de la orina (pH 6,0–6,5)[1][2]
- en el análisis de dopaje
- para la detección de benzodiacepinas en pequeñas dosis.
- durante la preparación de la muestra para escindir los glucurónidos antes de la GC-MS, la HPLC, inmunoanálisis u otros métodos analíticos.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Realización de análisis rápidos debido a la elevada actividad específica de la enzima.
- Cribado rápido de esteroides, benzodiacepinas, cannabinoides y opioides.
- Ahorro de tiempo al desarrollar el procedimiento sin necesidad de limpiar la reacción ni de amortiguar la orina.
Physical form
(15 ml en un frasco)
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Antes se utilizaba la unidad Fishman. Esta unidad Se ajusta a la liberación de fenolftaleína de su glucurónido (PPG). No es posible medir las actividades relativas de diferentes preparaciones para los β-glucurónidos de esteroide comparando sus actividades con respecto al PPG. Muchas preparaciones no catalizan igualmente la hidrólisis del PPG, el 4NPG o los diversos β-glucurónidos de esteroide en orina. La elección del 4NPG como sustrato patrón se basa en las siguientes consideraciones:
- Las concentraciones de Michaelis para los dos sustratos son similares (KM = 2 ×10-4 M para 4 NPG y KM = 6 ×10-5 M para PPG), pero las tasas correspondientes de hidrólisis difieren:
- El 4NPG se hidroliza a una velocidad unas 5 veces mayor que el PPG;
- Para el PPG, se produce inhibición por exceso de sustrato; esto no se observa utilizando 4NPG.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description from E. coli K 12 | description from Helix pomatia | description Type VII-A, lyophilized powder, 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay) | description Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid |
| Gene Information Escherichia coli ... uidA(946149) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source Escherichia coli K12 | biological source animal (Helix pomatia) | biological source - | biological source - |
| suitability suitable for enzyme test | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) detection | application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - |
| form solution | form solution | form lyophilized powder | form solid |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?