Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥85,000 units/mL
Biological source:
limpet (Patella vulgata)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
biological source
limpet (Patella vulgata)
form
aqueous solution
specific activity
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
storage temp.
2-8°C
Application
Nuevo artículo técnico en el que se compara el rendimiento de las diferentes enzimas
Más información sobre los datos de aplicación recientes generados por I+D Sigma para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de medicamentos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima purificada mediante cromatografía para reducir el efecto de la actividad esterasa que produce la conversión de 6-MAM en morfina.
Más información sobre los datos de aplicación recientes generados por I+D Sigma para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de medicamentos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima purificada mediante cromatografía para reducir el efecto de la actividad esterasa que produce la conversión de 6-MAM en morfina.
Se ha comunicado que la enzima de patella vulgata hidroliza los opioide-glucurónidos con más eficacia que las enzimas de Helix pomatia, de hígado bovino y de E. coli
Features and Benefits
Save time with no reconstitution in this convenient liquid format.
Physical form
Aqueous solution in 0.9% NaCl with 0.02% sodium azide as preservative.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 3.8 (30 min assay).
Sulfatase Unit Definition: One unit of sulfatase will hydrolyze 1.0 μmole p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ββ-Glucuronidasa from limpets (Patella vulgata)
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?