SML3155
Brincidofovir
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(Hexadecyloxy)propyl hydrogen ((S)-1-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yloxy)methylphosphonate, CMX 001, CMX001, Hexadecyloxypropyl-cidofovir
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[P](=O)(OCCCOCCCCCCCCCCCCCCCC)(O)CO[C@@H](CN1C=CC(=N)NC1=O)CO
Clave InChI
WXJFKKQWPMNTIM-VWLOTQADSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)