Merck
C5874
Cidofovir hydrate
≥98% (HPLC), powder, viral DNA synthesis inhibitor
Sinónimos:
(S)-1-[3-hydroxy-2-(phosphonylmethoxy)propyl]cytosine, (S)-HPMPC; Cidovir, HPMPC, Vistide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14N3O6P · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
279.19 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cidofovir hydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
O.NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(O)(O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H14N3O6P.H2O/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)17-5-18(14,15)16;/h1-2,6,12H,3-5H2,(H2,9,10,13)(H2,14,15,16);1H2/t6-;/m0./s1
InChI key
KLJYJZIIJLYJNN-RGMNGODLSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of viral DNA synthesis through the selective inhibition of viral DNA polymerase.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)