Merck
PZ0241
Sigma-Aldrich
PF-6422899
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-2-propenamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H14ClFN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
396.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C20H14ClFN4O2/c1-3-7-28-18-10-16-13(9-17(18)26-19(27)4-2)20(24-11-23-16)25-12-5-6-15(22)14(21)8-12/h1,4-6,8-11H,2,7H2,(H,26,27)(H,23,24,25)
Clave InChI
AZLXGJFHSLQCPV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-6422899 is an alkynylated derivative of PF-6274484; irreversible inhibitor of EGFR kinase activity. PF-6422899 binds covalently to active-site cysteine residues in the ATP binding pocket of EGFR.
PF-6422899 is an alkynylated, irreversible inhibitor of EGFR kinase activity.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.