SML1103
Entecavir
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylene-cyclopentyl]-3,9-dihydro-purin-6-one, BMS 200475, SQ 34,676
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +25 to +40°, c = 0.2 in H2O
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C=N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8-/m0/s1
Clave InChI
QDGZDCVAUDNJFG-FXQIFTODSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.